3-Brom-4-hydroxybenzylalkohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2644-1G OR2644-5G
APOSOR2644-1GEA 186 DKK
APOSOR2644-1G APOSOR2644-5G
3-Brom-4-hydroxybenzylalkohol
3-Brom-4-hydroxybenzylalkohol
Formel: C₇H₇BrO₂
Smeltepunkt: 128…132 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016869
CAS-nummer: 29922-56-3
EINECS: 249-957-8