2-Methoxybenzylalkohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(Hydroxymethyl)anisole, (2-Methoxyphenyl)methanol
OR2641-100G OR2641-500G
APOSOR2641-100GEA 1210 DKK
APOSOR2641-100G APOSOR2641-500G
2-Methoxybenzylalkohol 98%
2-Methoxybenzylalkohol
Formel: C₈H₁₀O₂
Kogepunkt: 248…250 °C
Massefylde: 1,039 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004611
CAS-nummer: 612-16-8