4-(4-Methoxyphenyl)-3-buten-2-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR26402-1G OR26402-5G
APOSOR26402-1GEA 1090 DKK
APOSOR26402-1G APOSOR26402-5G
4-(4-Methoxyphenyl)-3-buten-2-one
4-(4-Methoxyphenyl)-3-buten-2-one
Formel: C₁₁H₁₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00017251
CAS-nummer: 943-88-4