α-Brom-3-iodotoluen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-(Bromomethyl)-3-iodobenzene, α-Bromo-m-iodotoulene, 3-Iodobenzyl bromide
OR2639-100G OR2639-25G OR2639-5G
APOSOR2639-100GEA 3550 DKK
APOSOR2639-100G APOSOR2639-25G APOSOR2639-5G
α-Brom-3-iodotoluen 98%
α-Brom-3-iodotoluen
Formel: C₇H₆BrI
Molekylvægt: 296.93 g/mol
Smeltepunkt: 45…50 °C
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00019016
CAS-nummer: 49617-83-6
UN nummer: 3261
ADR: 8 II