4-Amino-N,N-dimethylbenzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2638-5G OR2638-1G OR2638-10G
APOSOR2638-5GEA 1240 DKK
APOSOR2638-5G APOSOR2638-1G APOSOR2638-10G
4-Amino-N,N-dimethylbenzamide
4-Amino-N,N-dimethylbenzamide
Formel: C₉H₁₂N₂O
Smeltepunkt: 151…154 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00523648
CAS-nummer: 6331-71-1