3-Methoxy-5-methylbenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR2637-1G OR2637-250MG OR2637-500MG OR2637-2.5G
APOSOR2637-1GEA 2030 DKK
APOSOR2637-1G APOSOR2637-250MG APOSOR2637-500MG APOSOR2637-2.5G
3-Methoxy-5-methylbenzonitrile
3-Methoxy-5-methylbenzonitrile
Formel: C₉H₉NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09998751
CAS-nummer: 473923-98-7