1,3-Adamantanediol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR26342-100G OR26342-25G OR26342-500G
APOSOR26342-100GEA 654 DKK
APOSOR26342-100G APOSOR26342-25G APOSOR26342-500G
1,3-Adamantanediol
1,3-Adamantanediol
Formel: C₁₀H₁₆O₂
Smeltepunkt: 260 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00154013
CAS-nummer: 5001-18-3