Cyclooctane-1,5-dione
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR26280-1G OR26280-250MG
APOSOR26280-1GEA 5440 DKK
APOSOR26280-1G APOSOR26280-250MG
Cyclooctane-1,5-dione
Cyclooctane-1,5-dione
Formel: C₈H₁₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00101719
CAS-nummer: 1489-74-3