2-Chloro-2,4,4-trimethylpentane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR26275-1G OR26275-250MG OR26275-500MG
APOSOR26275-1GEA 4310 DKK
APOSOR26275-1G APOSOR26275-250MG APOSOR26275-500MG
2-Chloro-2,4,4-trimethylpentane
2-Chloro-2,4,4-trimethylpentane
Formel: C₈H₁₇Cl
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00101612
CAS-nummer: 6111-88-2