1-Oxaspiro[2.5]octane-2-carbonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR26258-5G OR26258-10G
APOSOR26258-5GEA 872 DKK
APOSOR26258-5G APOSOR26258-10G
1-Oxaspiro[2.5]octane-2-carbonitrile 95%
1-Oxaspiro[2.5]octane-2-carbonitrile
Formel: C₈H₁₁NO
Kogepunkt: 84…85 °C/5mmHg
Massefylde: 1,0275 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00101211
CAS-nummer: 36929-66-5
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III