1,3-Bis(brommethyl)benzen 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR26233-10G OR26233-100G OR26233-25G
APOSOR26233-10GEA 164 DKK
APOSOR26233-10G APOSOR26233-100G APOSOR26233-25G
1,3-Bis(brommethyl)benzen 97+%
1,3-Bis(brommethyl)benzen
Formel: C₈H₈Br₂
Smeltepunkt: 74…77 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000178
CAS-nummer: 626-15-3
EINECS: 210-931-6
UN nummer: 3261
ADR: 8,II