6-Quinolineboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2621-250MG OR2621-1G OR2621-5G
APOSOR2621-250MGEA 164 DKK
APOSOR2621-250MG APOSOR2621-1G APOSOR2621-5G
6-Quinolineboronic acid
6-Quinolineboronic acid
Formel: C₉H₈BNO₂
Smeltepunkt: 106…109 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03093100
CAS-nummer: 376581-24-7