5-Quinolineboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Quinolin-5-ylboronic acid
OR2620-1G OR2620-250MG
APOSOR2620-1GEA 382 DKK
APOSOR2620-1G APOSOR2620-250MG
5-Quinolineboronic acid
5-Quinolineboronic acid
Formel: C₉H₈BNO₂
Molekylvægt: 172.98 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095058
CAS-nummer: 355386-94-6