5-Methyl-4-phenyl-1,2,3-thiadiazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR26197-1G OR26197-250MG OR26197-5G
APOSOR26197-1GEA 491 DKK
APOSOR26197-1G APOSOR26197-250MG APOSOR26197-5G
5-Methyl-4-phenyl-1,2,3-thiadiazole 95%
5-Methyl-4-phenyl-1,2,3-thiadiazole
Formel: C₉H₈N₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00100201
CAS-nummer: 64273-28-5