2-Methoxy-1-nitronaphthalen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR26190-1G OR26190-5G
APOSOR26190-1GEA 2750 DKK
APOSOR26190-1G APOSOR26190-5G
2-Methoxy-1-nitronaphthalen
2-Methoxy-1-nitronaphthalen
Formel: C₁₁H₉NO₃
Smeltepunkt: 130 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00100119
CAS-nummer: 4900-66-7
EINECS: 225-529-6