5-Aminoindan-1-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR26184-250MG OR26184-50MG
APOSOR26184-250MGEA 186 DKK
APOSOR26184-250MG APOSOR26184-50MG
5-Aminoindan-1-one
5-Aminoindan-1-one
Formel: C₉H₉NO
Molekylvægt: 147.177 g/mol
Smeltepunkt: 184…186 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00099466
CAS-nummer: 3470-54-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III