(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)methanol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2605-250MG OR2605-1G
APOSOR2605-250MGEA 208 DKK
APOSOR2605-250MG APOSOR2605-1G
(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)methanol 98%
(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)methanol
Formel: C₅H₇NOS
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08236826
CAS-nummer: 13750-63-5