2-Chloro-1-(5-chloro-3-methyl-1-benzo[b]thien-2-yl)ethan-1-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR26031-1G OR26031-5G
APOSOR26031-1GEA 523 DKK
APOSOR26031-1G APOSOR26031-5G
2-Chloro-1-(5-chloro-3-methyl-1-benzo[b]thien-2-yl)ethan-1-one
2-Chloro-1-(5-chloro-3-methyl-1-benzo[b]thien-2-yl)ethan-1-one
Formel: C₁₁H₈Cl₂OS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052305
CAS-nummer: 156801-47-7
UN nummer: 3261
ADR: 8,III