ω-Brom-4-phenylacetophenon 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Bromo-4'-phenylacetophenone, Bromomethyl p-phenylphenyl ketone, α-Bromo-4-phenylacetophenone, Biphenyl-4-yl bromomethyl ketone, 4-Phenylphenacyl bromide
OR26026-100G OR26026-25G
APOSOR26026-100GEA 0 DKK
APOSOR26026-100G APOSOR26026-25G
ω-Brom-4-phenylacetophenon 97%
ω-Brom-4-phenylacetophenon
Formel: C₁₄H₁₁BrO
Molekylvægt: 275.14 g/mol
Kogepunkt: 354
Smeltepunkt: 123…125 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000202
CAS-nummer: 135-73-9
UN nummer: 3261
ADR: 8 II