5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR26012-1G OR26012-250MG
APOSOR26012-1GEA 0 DKK
APOSOR26012-1G APOSOR26012-250MG
5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetic acid
5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetic acid
Formel: C₁₀H₇ClO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052308
CAS-nummer: 17266-30-7