5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR26011-1G OR26011-5G
APOSOR26011-1GEA 985 DKK
APOSOR26011-1G APOSOR26011-5G
5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetonitrile
5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetonitrile
Formel: C₁₀H₆ClNS
Smeltepunkt: 133…135 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052508
CAS-nummer: 23799-60-2
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III