5-Methylbenzo[b]thiophen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR26010-1G OR26010-250MG
APOSOR26010-1GEA 218 DKK
APOSOR26010-1G APOSOR26010-250MG
5-Methylbenzo[b]thiophen
5-Methylbenzo[b]thiophen
Formel: C₉H₈S
Kogepunkt: 71…73 °C/0,6mmHg
Smeltepunkt: 32…37 °C
Massefylde: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00052509
CAS-nummer: 14315-14-1
EINECS: 238-256-2