3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR26008-1G OR26008-5G
APOSOR26008-1GEA 578 DKK
APOSOR26008-1G APOSOR26008-5G
3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene
3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene
Formel: C₉H₆BrClS
Smeltepunkt: 129…131 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00173769
CAS-nummer: 1198-51-2
UN nummer: 3261
ADR: 8,III