Benzo[b]thiophene-1,1-dioxide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR26005-1G OR26005-5G
APOSOR26005-1GEA 208 DKK
APOSOR26005-1G APOSOR26005-5G
Benzo[b]thiophene-1,1-dioxide
Benzo[b]thiophene-1,1-dioxide
Formel: C₈H₆O₂S
Smeltepunkt: 137…142 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052178
CAS-nummer: 825-44-5
EINECS: 212-544-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III