2-Cyano-5-methylbenzenesulphonyl chloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
OR25992-1G
OR25992-250MG
OR25992-5G
APOSOR25992-1GEA
2430
DKK
APOSOR25992-1G
APOSOR25992-250MG
APOSOR25992-5G
2-Cyano-5-methylbenzenesulphonyl chloride 98%
2-Cyano-5-methylbenzenesulphonyl chloride
Formel:
C₈H₆ClNO₂S Smeltepunkt: 67 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03659720 CAS-nummer: 197960-31-9 UN nummer: 3261 ADR: 8,III |