Methyl-5-(chlorosulphonyl)-4-methylthiophene-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR25981-1G OR25981-250MG OR25981-500MG OR25981-2.5G OR25981-5G
APOSOR25981-1GEA 2750 DKK
APOSOR25981-1G APOSOR25981-250MG APOSOR25981-500MG APOSOR25981-2.5G APOSOR25981-5G
Methyl-5-(chlorosulphonyl)-4-methylthiophene-2-carboxylate
Methyl-5-(chlorosulphonyl)-4-methylthiophene-2-carboxylate
Formel: C₇H₇ClO₄S₂
Molekylvægt: 254.71 g/mol
Smeltepunkt: 40…41 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03407367
CAS-nummer: 423768-46-1
UN nummer: 3261
ADR: 8 III