3-Hydroxy-4-iodbenzoesyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR25974-5G OR25974-25G
APOSOR25974-5GEA 164 DKK
APOSOR25974-5G APOSOR25974-25G
3-Hydroxy-4-iodbenzoesyre 97%
3-Hydroxy-4-iodbenzoesyre
Formel: C₇H₅IO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02068386
CAS-nummer: 58123-77-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III