4-Chlorofuro[3,2-c]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR25954-1G
OR25954-5G
OR25954-10G
APOSOR25954-1GEA
719
DKK
APOSOR25954-1G
APOSOR25954-5G
APOSOR25954-10G
4-Chlorofuro[3,2-c]pyridine
4-Chlorofuro[3,2-c]pyridine
Formel:
C₇H₄ClNO Smeltepunkt: 40…45 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02179768 CAS-nummer: 31270-80-1 |