3-Methoxythiophene-2-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR2595-1G
OR2595-250MG
APOSOR2595-1GEA
1680
DKK
APOSOR2595-1G
APOSOR2595-250MG
3-Methoxythiophene-2-carboxylic acid 95%
3-Methoxythiophene-2-carboxylic acid
Formel:
C₆H₆O₃S Molekylvægt: 158.18 g/mol Smeltepunkt: 181…183 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01316613 CAS-nummer: 60166-83-8 |