Methyl benzimidazole-5-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Benzimidazole-5-carboxylic acid methyll ester
OR25948-1G OR25948-5G
APOSOR25948-1GEA 164 DKK
APOSOR25948-1G APOSOR25948-5G
Methyl benzimidazole-5-carboxylate
Methyl benzimidazole-5-carboxylate
Formel: C₉H₈N₂O₂
Molekylvægt: 176.1720 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03407310
CAS-nummer: 26663-77-4