Furo[3,2-c]pyridin-4(5H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR25944-1G OR25944-250MG OR25944-5G
APOSOR25944-1GEA 251 DKK
APOSOR25944-1G APOSOR25944-250MG APOSOR25944-5G
Furo[3,2-c]pyridin-4(5H)-one
Furo[3,2-c]pyridin-4(5H)-one
Formel: C₇H₅NO₂
Smeltepunkt: 199…200 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00183939
CAS-nummer: 26956-43-4