5-Acetyl-2-chloropyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR25927-1G OR25927-5G
APOSOR25927-1GEA 164 DKK
APOSOR25927-1G APOSOR25927-5G
5-Acetyl-2-chloropyridine
5-Acetyl-2-chloropyridine
Formel: C₇H₆ClNO
Smeltepunkt: 93…95 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03407343
CAS-nummer: 55676-22-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III