2-Phenylisonicotinic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2592-1G OR2592-250MG
APOSOR2592-1GEA 950 DKK
APOSOR2592-1G APOSOR2592-250MG
2-Phenylisonicotinic acid 98%
2-Phenylisonicotinic acid
Formel: C₁₂H₉NO₂
Smeltepunkt: 266…268 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03086008
CAS-nummer: 55240-51-2