Tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,2,3,4-Tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid
OR25899-1G OR25899-5G
APOSOR25899-1GEA 1160 DKK
APOSOR25899-1G APOSOR25899-5G
Tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid 95+%
Tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
Molekylvægt: 177.2 g/mol
Smeltepunkt: 168…170 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00957087
CAS-nummer: 5382-49-0