4-Iodpyridin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR25896-1G OR25896-5G
APOSOR25896-1GEA 164 DKK
APOSOR25896-1G APOSOR25896-5G
4-Iodpyridin 97%
4-Iodopyridine
Formel: C₅H₄IN
Smeltepunkt: 92…96 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02093937
CAS-nummer: 15854-87-2