6-Ethoxypyridine-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR2588-1G
OR2588-250MG
OR2588-500MG
APOSOR2588-1GEA
2950
DKK
APOSOR2588-1G
APOSOR2588-250MG
APOSOR2588-500MG
6-Ethoxypyridine-2-carboxylic acid
6-Ethoxypyridine-2-carboxylic acid
Formel:
C₈H₉NO₃ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09414713 CAS-nummer: 42955-22-6 |