2,3-Dichlorquinoxalin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR25839-100G OR25839-25G OR25839-500G
APOSOR25839-100GEA 933 DKK
APOSOR25839-100G APOSOR25839-25G APOSOR25839-500G
2,3-Dichlorquinoxalin 98%
2,3-Dichlorquinoxalin
Formel: C₈H₄Cl₂N₂
Smeltepunkt: 152…154 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006720
CAS-nummer: 2213-63-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III