5-Chlor-3-pyridinboronsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2582-1G OR2582-25G OR2582-5G
APOSOR2582-1GEA 175 DKK
APOSOR2582-1G APOSOR2582-25G APOSOR2582-5G
5-Chlor-3-pyridinboronsyre
5-Chlor-3-pyridinboronsyre
Formel: C₅H₅BClNO₂
Smeltepunkt: 255…260 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06798243
CAS-nummer: 872041-85-5