Isoxazol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR2580-1G OR2580-25G OR2580-5G
APOSOR2580-1GEA 162 DKK
APOSOR2580-1G APOSOR2580-25G APOSOR2580-5G
Isoxazol 98%
Isoxazole
Formel: C₃H₃NO
Kogepunkt: 93…95 °C
Massefylde: 1,078 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 12 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003149
CAS-nummer: 288-14-2
UN nummer: 2924
ADR: 3+8,II