3-[4-(Acetylamino)phenyl]acrylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: trans-4-(Acetylamino)cinnamic acid
OR25793-1G OR25793-5G
APOSOR25793-1GEA 436 DKK
APOSOR25793-1G APOSOR25793-5G
3-[4-(Acetylamino)phenyl]acrylic acid
3-[4-(Acetylamino)phenyl]acrylic acid
Formel: C₁₁H₁₁NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016846
CAS-nummer: 7152-04-7