5-Chloro-2-hydroxybenzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR25788-10G OR25788-1G
APOSOR25788-10GEA 1770 DKK
APOSOR25788-10G APOSOR25788-1G
5-Chloro-2-hydroxybenzyl alcohol
5-Chloro-2-hydroxybenzyl alcohol
Formel: C₇H₇ClO₂
Smeltepunkt: 84…87 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00021967
CAS-nummer: 5330-38-1