Tris(2-methylphenyl)phosphin 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Tris(o-tolyl)phosphine, Tri-o-tolylphosphine
OR25778-100G OR25778-25G OR25778-500G
APOSOR25778-100GEA 393 DKK
APOSOR25778-100G APOSOR25778-25G APOSOR25778-500G
Tris(2-methylphenyl)phosphin 96%
Tris(2-methylphenyl)phosphin
Formel: C₂₁H₂₁P
Molekylvægt: 304.37 g/mol
Smeltepunkt: 123…129 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008514
CAS-nummer: 6163-58-2
EINECS: 228-193-9