Tris(4-methylphenyl)phosphin 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Tri-p-tolylphosphine, Tris(p-tolyl)phosphine
OR25774-100G OR25774-25G OR25774-5G
APOSOR25774-100GEA 491 DKK
APOSOR25774-100G APOSOR25774-25G APOSOR25774-5G
Tris(4-methylphenyl)phosphin 99%
Tris(4-methylphenyl)phosphin
Formel: C₂₁H₂₁P
Molekylvægt: 304.37 g/mol
Kogepunkt: 400
Smeltepunkt: 144…148 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008542
CAS-nummer: 1038-95-5