2-Chloro-4-nitro-1H-imidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloro-5-nitro-1H-imidazole
OR2577-1G OR2577-25G OR2577-5G
APOSOR2577-1GEA 164 DKK
APOSOR2577-1G APOSOR2577-25G APOSOR2577-5G
2-Chloro-4-nitro-1H-imidazole
2-Chloro-4-nitro-1H-imidazole
Formel: C₃H₂ClN₃O₂
Smeltepunkt: 214…216 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03419295
CAS-nummer: 57531-37-0