4-Methoxybenzylchlorid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-(Chloromethyl)anisole, p-(Chloromethyl)anisole, p-Methoxybenzyl chloride
OR25768-100G OR25768-25G OR25768-5G
APOSOR25768-100GEA 1870 DKK
APOSOR25768-100G APOSOR25768-25G APOSOR25768-5G
4-Methoxybenzylchlorid
4-Methoxybenzylchlorid
Formel: C₈H₉ClO
Kogepunkt: 117…118 °C/14mmHg
Smeltepunkt: –1 °C
Massefylde: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 109 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000915
CAS-nummer: 824-94-2
EINECS: 212-540-6
UN nummer: 3265
ADR: 8,III