Tris(2-methoxyphenyl)phosphin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR25764-1G OR25764-5G
APOSOR25764-1GEA 0 DKK
APOSOR25764-1G APOSOR25764-5G
Tris(2-methoxyphenyl)phosphin 98%
Tris(2-methoxyphenyl)phosphin
Formel: C₂₁H₂₁O₃P
Smeltepunkt: 204…208 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014892
CAS-nummer: 4731-65-1