5-iod-o-toluidin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Amino-4-iodotoluene, 5-Iodo-2-methylaniline
OR25762-25G OR25762-5G OR25762-100G
APOSOR25762-25GEA 251 DKK
APOSOR25762-25G APOSOR25762-5G APOSOR25762-100G
5-iod-o-toluidin
5-iod-o-toluidin
Formel: C₇H₈IN
Molekylvægt: 233.05 g/mol
Kogepunkt: 273 °C
Smeltepunkt: 48…52 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051531
CAS-nummer: 83863-33-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III