Methyl5-methylnicotinat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR25732-1G
OR25732-5G
APOSOR25732-1GEA
162
DKK
APOSOR25732-1G
APOSOR25732-5G
Methyl5-methylnicotinat
Methyl5-methylnicotinat
Formel:
C₈H₉NO₂ Kogepunkt: 90 °C/3mmHg Smeltepunkt: 42…46 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01075739 CAS-nummer: 29681-45-6 |