2-Methyl-3-nitroanisol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR25731-1G OR25731-5G OR25731-25G
APOSOR25731-1GEA 218 DKK
APOSOR25731-1G APOSOR25731-5G APOSOR25731-25G
2-Methyl-3-nitroanisol 98%
2-Methyl-3-nitroanisol
Formel: C₈H₉NO₃
Kogepunkt: 94…96 °C/0,5mmHg
Smeltepunkt: 54…56 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007159
CAS-nummer: 4837-88-1