3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR25702-100MG OR25702-250MG OR25702-500MG
APOSOR25702-100MGEA 1040 DKK
APOSOR25702-100MG APOSOR25702-250MG APOSOR25702-500MG
3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzonitrile
3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzonitrile
Formel: C₁₃H₁₅NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 159783-16-1